2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC502716-1G PC502716-250MG
APOSPC502716-1GEA 8900 NOK
APOSPC502716-1G APOSPC502716-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆ClF₃O₂
MW: 226,58 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18393817
CAS-nummer: 1261791-09-6