2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC50383-1G PC50383-250MG PC50383-5G
APOSPC50383-1GEA 4200 NOK
APOSPC50383-1G APOSPC50383-250MG APOSPC50383-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,015 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28737913
CAS-nummer: 1256081-83-0