4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC50534-100MG PC50534-1G PC50534-250MG
APOSPC50534-100MGEA 1850 NOK
APOSPC50534-100MG APOSPC50534-1G APOSPC50534-250MG
4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid 98%
4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₃FO₂S
MW: 146,14 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10566738
CAS-nummer: 32431-72-4