Methyl 5-bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC50535-1G PC50535-250MG
APOSPC50535-1GEA 10650 NOK
APOSPC50535-1G APOSPC50535-250MG
Methyl 5-bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 5-bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylate
Formel: C₆H₄BrFO₂S
MW: 239,062 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10566746
CAS-nummer: 395664-59-2