5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC50536-100MG PC50536-1G PC50536-250MG
APOSPC50536-100MGEA 805 NOK
APOSPC50536-100MG APOSPC50536-1G APOSPC50536-250MG
5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid 96%
5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₂BrFO₂S
MW: 225,036 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28975142
CAS-nummer: 1935274-26-2