1-Bromo-2,3,5-trifluoro-4-iodobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC50549-1G PC50549-250MG
APOSPC50549-1GEA 7775 NOK
APOSPC50549-1G APOSPC50549-250MG
1-Bromo-2,3,5-trifluoro-4-iodobenzene 95%
1-Bromo-2,3,5-trifluoro-4-iodobenzene
Formel: C₆HBrF₃I
MW: 336,876 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32669845
CAS-nummer: 2514941-97-8