2-Ethynyl-5-fluorobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC50558-1G PC50558-250MG
APOSPC50558-1GEA 7500 NOK
APOSPC50558-1G APOSPC50558-250MG
2-Ethynyl-5-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-5-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₄FN
MW: 145,133 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD18205104
CAS-nummer: 1378823-86-9