2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC50559-1G PC50559-250MG
APOSPC50559-1GEA 7500 NOK
APOSPC50559-1G APOSPC50559-250MG
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₄FN
MW: 145,133 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11656150
CAS-nummer: 1233509-91-5