3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC50561-1G PC50561-250MG
APOSPC50561-1GEA 7500 NOK
APOSPC50561-1G APOSPC50561-250MG
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₄FN
MW: 145,133 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11618087
CAS-nummer: 133960-64-2