4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC50563-1G PC50563-250MG
APOSPC50563-1GEA 7500 NOK
APOSPC50563-1G APOSPC50563-250MG
4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₄FN
MW: 145,133 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11618086
CAS-nummer: 167858-57-3