4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC50564-1G PC50564-250MG
APOSPC50564-1GEA 8275 NOK
APOSPC50564-1G APOSPC50564-250MG
4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile 95%
4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₄FN
MW: 145,133 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 1581281-30-2