5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC50565-1G PC50565-250MG
APOSPC50565-1GEA 6700 NOK
APOSPC50565-1G APOSPC50565-250MG
5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₄FN
MW: 145,133 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD14584650
CAS-nummer: 1093306-86-5