2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC508102-1G PC508102-250MG
APOSPC508102-1GEA 6425 NOK
APOSPC508102-1G APOSPC508102-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅F₅O₂
MW: 228,116 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD30723443
CAS-nummer: 2149598-26-3