8-Bromo-4-chloro-6-fluoroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC508125-1G PC508125-250MG
APOSPC508125-1GEA 6075 NOK
APOSPC508125-1G APOSPC508125-250MG
8-Bromo-4-chloro-6-fluoroquinoline
8-Bromo-4-chloro-6-fluoroquinoline
Formel: C₉H₄BrClFN
MW: 260,49 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09861347
CAS-nummer: 1019016-73-9