5-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC508135-1G PC508135-250MG
APOSPC508135-1GEA 3475 NOK
APOSPC508135-1G APOSPC508135-250MG
5-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
5-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Formel: C₉H₄BrClFN
MW: 260,49 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12137225
CAS-nummer: 1065093-13-1