1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC5099-25G PC5099-5G
APOSPC5099-25GEA 5650 NOK
APOSPC5099-25G APOSPC5099-5G
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane 99%
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane
Formel: C₆H₅F₉
MW: 248,09 g/mol
Kokepunkt: 63 °C
Tetthet: 1,428 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07784187
CAS-nummer: 38436-17-8