2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Bromo-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-5-iodo-α,α,α-trifluorotoluene
PC51000-1G PC51000-25G PC51000-5G
APOSPC51000-1GEA 270 NOK
APOSPC51000-1G APOSPC51000-25G APOSPC51000-5G
2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃BrF₃I
MW: 350,902 g/mol
Smeltepunkt: 78…80 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11855999
CAS-nummer: 364-11-4