2-(2,6-Difluoro-4-nitrophenyl)propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC510016-1G PC510016-5G
APOSPC510016-1GEA 4900 NOK
APOSPC510016-1G APOSPC510016-5G
2-(2,6-Difluoro-4-nitrophenyl)propanoic acid
2-(2,6-Difluoro-4-nitrophenyl)propanoic acid
Formel: C₉H₇F₂NO₄
MW: 231,153 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD16495905
CAS-nummer: 1226776-82-4