2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC510017-1G PC510017-5G
APOSPC510017-1GEA 6150 NOK
APOSPC510017-1G APOSPC510017-5G
2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
Formel: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201,17 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD16495906
CAS-nummer: 1226776-88-0