2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC510050-1G PC510050-5G
APOSPC510050-1GEA 3400 NOK
APOSPC510050-1G APOSPC510050-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-fluorobenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₀FNO₃
MW: 223,2 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09730560
CAS-nummer: 953753-01-0