2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC510051-1G PC510051-5G
APOSPC510051-1GEA 3400 NOK
APOSPC510051-1G APOSPC510051-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-fluorobenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₀FNO₃
MW: 223,2 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09935518
CAS-nummer: 1016869-97-8