4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC510053-1G PC510053-5G
APOSPC510053-1GEA 3400 NOK
APOSPC510053-1G APOSPC510053-5G
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-fluorobenzoic acid
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₀FNO₃
MW: 223,2 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18285538
CAS-nummer: 1314406-43-3