4-(Methylsulphonamido)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC510055-1G PC510055-5G
APOSPC510055-1GEA 3775 NOK
APOSPC510055-1G APOSPC510055-5G
4-(Methylsulphonamido)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-(Methylsulphonamido)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₈F₃NO₄S
MW: 283,224 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD19442791
CAS-nummer: 1314406-51-3