3-Fluoro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC510056-1G PC510056-5G
APOSPC510056-1GEA 3400 NOK
APOSPC510056-1G APOSPC510056-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
3-Fluoro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formel: C₈H₈FNO₄S
MW: 233,217 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18285558
CAS-nummer: 716361-59-0