6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]picolinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC510059-1G PC510059-5G
APOSPC510059-1GEA 6150 NOK
APOSPC510059-1G APOSPC510059-5G
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]picolinic acid
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]picolinic acid
Formel: C₁₄H₇F₆NO₂
MW: 335,201 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06410088
CAS-nummer: 887982-70-9