[6-(2-Fluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Leverandør: Apollo Scientific
PC510061-1G PC510061-5G
APOSPC510061-1GEA 6150 NOK
APOSPC510061-1G APOSPC510061-5G
[6-(2-Fluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[6-(2-Fluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Formel: C₁₂H₁₀FNO
MW: 203,212 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06410429
CAS-nummer: 887974-54-1