6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC51019-100MG
APOSPC51019-100MGEA 270 NOK
APOSPC51019-100MG
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1H-indazole
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₃BrFIN₂
MW: 340,919 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18384871
CAS-nummer: 1286734-77-7