N-Boc-3-amino-2,2-difluoropropionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC510199-1G PC510199-250MG
APOSPC510199-1GEA 8775 NOK
APOSPC510199-1G APOSPC510199-250MG
N-Boc-3-amino-2,2-difluoropropionic acid
N-Boc-3-amino-2,2-difluoropropionic acid
Formel: C₈H₁₃F₂NO₄
MW: 225,19 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD13189573
CAS-nummer: 1196145-07-9