3,6-Dibromo-5-fluoro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC51020-100MG PC51020-1G PC51020-500MG
APOSPC51020-100MGEA 2875 NOK
APOSPC51020-100MG APOSPC51020-1G APOSPC51020-500MG
3,6-Dibromo-5-fluoro-1H-indazole
3,6-Dibromo-5-fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₃Br₂FN₂
MW: 293,919 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18384872
CAS-nummer: 1286734-81-3