6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC51022-1G PC51022-250MG
APOSPC51022-1GEA 7500 NOK
APOSPC51022-1G APOSPC51022-250MG
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₅BrFIN₂
MW: 354,946 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18384874
CAS-nummer: 1286734-96-0