3,6-Dibromo-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC51023-1G PC51023-250MG
APOSPC51023-1GEA 4825 NOK
APOSPC51023-1G APOSPC51023-250MG
3,6-Dibromo-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
3,6-Dibromo-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₅Br₂FN₂
MW: 307,945 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18384875
CAS-nummer: 1286734-91-5