6,8-Difluorochroman-4-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC510240-1G PC510240-250MG PC510240-5G
APOSPC510240-1GEA 5275 NOK
APOSPC510240-1G APOSPC510240-250MG APOSPC510240-5G
6,8-Difluorochroman-4-one
6,8-Difluorochroman-4-one
Formel: C₉H₆F₂O₂
MW: 184,14 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01764784
CAS-nummer: 259655-01-1