8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC510351-5G PC510351-1G
APOSPC510351-5GEA 575 NOK
APOSPC510351-5G APOSPC510351-1G
8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Formel: C₈H₁₂F₂O₂
MW: 178,176 g/mol
Smeltepunkt: 40…44 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11847478
CAS-nummer: 176251-49-3