6-Amino-5-fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
PC510356-1G PC510356-250MG
APOSPC510356-1GEA 6000 NOK
APOSPC510356-1G APOSPC510356-250MG
6-Amino-5-fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
6-Amino-5-fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₆BFN₂O₂
MW: 238,066 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12923417
CAS-nummer: 944401-75-6