N-Methyl-2-nitro-3,4,5-trifluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-(Methylamino)-2,3,4-trifluoronitrobenzene
PC51047-1G PC51047-5G
APOSPC51047-1GEA 2550 NOK
APOSPC51047-1G APOSPC51047-5G
N-Methyl-2-nitro-3,4,5-trifluoroaniline
N-Methyl-2-nitro-3,4,5-trifluoroaniline
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206,122 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD20481818
CAS-nummer: 1346521-33-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III