(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid, [2-(Perfluorohex-1-yl)ethyl]phosphonic acid
PC51063-1G PC51063-5G
APOSPC51063-1GEA 1500 NOK
APOSPC51063-1G APOSPC51063-5G
(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
Formel: C₈H₆F₁₃O₃P
MW: 428,084 g/mol
Smeltepunkt: 168…173 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18910708
CAS-nummer: 252237-40-4