4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-(Benzyloxycarbonylamino)-3-fluorobenzeneboronic acid
PC5108-1G PC5108-5G
APOSPC5108-1GEA 1700 NOK
APOSPC5108-1G APOSPC5108-5G
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected 98%
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected
Formel: C₁₄H₁₃BFNO₄
MW: 289,067 g/mol
Smeltepunkt: 197…199 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08235098
CAS-nummer: 874290-60-5