Methyl 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl 1-(perfluorohex-1-yl)propanoate, Methyl 1-(perfluorohex-1-yl)propionate
PC51089-1G PC51089-5G
APOSPC51089-1GEA 1675 NOK
APOSPC51089-1G APOSPC51089-5G
Methyl 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononanoate
Methyl 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononanoate
Formel: C₁₀H₇F₁₃O₂
MW: 406,141 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03412256
CAS-nummer: 110260-75-8