2-Aminophenylsulphur pentafluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Pentafluorosulphanyl)aniline, 2-(Pentafluorothio)aniline
PC51097-1G PC51097-5G
APOSPC51097-1GEA 5200 NOK
APOSPC51097-1G APOSPC51097-5G
2-Aminophenylsulphur pentafluoride
2-Aminophenylsulphur pentafluoride
Formel: C₆H₆F₅NS
MW: 219,176 g/mol
Smeltepunkt: 28,8…30.5 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD21362226
CAS-nummer: 1246998-10-6
FN: 2811
ADR: 6.1,III