2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-2-carboxy-5-fluoroaniline, 5-Bromo-4-fluoroanthranilic acid
PC51135-25G PC51135-100G
APOSPC51135-25GEA 1250 NOK
APOSPC51135-25G APOSPC51135-100G
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,023 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06409112
CAS-nummer: 143945-65-7