2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-1-ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene, 3-Bromo-4-ethynylphenyl trifluoromethyl ether
PC51142-1G PC51142-250MG
APOSPC51142-1GEA 1800 NOK
APOSPC51142-1G APOSPC51142-250MG
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formel: C₉H₄BrF₃O
MW: 265,027 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD23166760
CAS-nummer: 1426290-11-0