2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC51160-1G PC51160-5G PC51160-250MG
APOSPC51160-1GEA 2700 NOK
APOSPC51160-1G APOSPC51160-5G APOSPC51160-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
Formel: C₅H₃BrF₂S
MW: 213,043 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD23166764
CAS-nummer: 1426290-09-6