4-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Fluoro-4-formylphenylacetylene
PC51170-1G PC51170-250MG PC51170-5G
APOSPC51170-1GEA 5275 NOK
APOSPC51170-1G APOSPC51170-250MG APOSPC51170-5G
4-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
4-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₉H₅FO
MW: 148,134 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD23703632
CAS-nummer: 1267502-64-6