2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 2-Hydroxy-5-[(trifluoromethyl)thio]aniline
PC51173-250MG PC51173-1G
APOSPC51173-250MGEA 1400 NOK
APOSPC51173-250MG APOSPC51173-1G
2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formel: C₇H₆F₃NOS
MW: 209,189 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD23703635
CAS-nummer: 228401-48-7