3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-ol, 4-(3-Hydroxyprop-1-yl)benzotrifluoride
PC51191-1G PC51191-5G
APOSPC51191-1GEA 1775 NOK
APOSPC51191-1G APOSPC51191-5G
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Formel: C₁₀H₁₁F₃O
MW: 204,189 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09028744
CAS-nummer: 180635-74-9