N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC512015-1G PC512015-250MG
APOSPC512015-1GEA 1300 NOK
APOSPC512015-1G APOSPC512015-250MG
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄FN·ClH
MW: 215,695 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD31695784
CAS-nummer: 2366994-30-9