1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-boronic acid, pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC512023-100MG PC512023-50MG
APOSPC512023-100MGEA 5725 NOK
APOSPC512023-100MG APOSPC512023-50MG
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-boronic acid, pinacol ester
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₆BF₃N₂O₂
MW: 276,063 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28368565
CAS-nummer: 1396123-92-4