N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC512024-1G PC512024-250MG PC512024-5G
APOSPC512024-1GEA 2575 NOK
APOSPC512024-1G APOSPC512024-250MG APOSPC512024-5G
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄FN·ClH
MW: 215,695 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12197062
CAS-nummer: 1170249-65-6