N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC512027-1G PC512027-250MG
APOSPC512027-1GEA 1300 NOK
APOSPC512027-1G APOSPC512027-250MG
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄FN·ClH
MW: 215,695 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32066861
CAS-nummer: 2379918-51-9