N-[(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC512028-1G PC512028-250MG
APOSPC512028-1GEA 5275 NOK
APOSPC512028-1G APOSPC512028-250MG
N-[(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄FN·ClH
MW: 215,695 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32066862
CAS-nummer: 2414145-16-5